ContactUsLinkComponent
2-[4 (2-Hydroxietyl)-1-piperazinyl]-ethan sulfonsyra ≥99.5%
2-[4 (2-Hydroxietyl)-1-piperazinyl]-ethan sulfonsyra ≥99.5%
  441476L
 :  
undefined
2-[4 (2-Hydroxietyl)-1-piperazinyl]-ethan sulfonsyra ≥99.5%
  441476L
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 kg
  • Seq:
    4024
  • Assay:
    Min. 99.5 %
  • Cl (Chloride):
    Max. 0.05 %
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 0.05 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 10 ppm
  • pH (25°C; 1 %):
    4.7 - 6.0
  • Water:
    Max. 0.5 %
 :
 :13,04672
 :210…215 °C
 :1,448 g/cm³ (20 °C)
 :238.31 g/mol
 :Omgivande
 :230-907-9
 :7365-45-9
 :C₈H₁₈N₂O₄S
 :MFCD00006158