(4-Hydroxyphenyl)acetic acid
Katalog # PROOMM0013.13
Leverantör: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 mg
- Seq:2440
Specifikationer
Om denna produkt
:
:152.15 g/mol
Kokande Pt:347 °C (1013 hPa)
Smält Pt:147…150 °C
EINECS:205-851-3
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:156-38-7
Formel:(C₆H₄(OH))CH₂COOH
MDL-nummer:MFCD00004347