ContactUsLinkComponent
2-Metylpentan (Isohexan, blandning av isomerer) mixture of isomers ≥97.0%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
2-Metylpentan (Isohexan, blandning av isomerer) mixture of isomers ≥97.0%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
  83622.320
 :  
undefined
2-Metylpentan (Isohexan, blandning av isomerer) mixture of isomers ≥97.0%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
  83622.320
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • Appearance:
    Clear colorless liquid
  • Assay (Mix. of C₆H₁₄ isomers):
    Min. 97.00 %
  • Water (KF):
    Max. 0.0100 % w/w
  • Residue after evaporation:
    Max. 0.0005 % w/w
  • n-Hexane:
    Max. 3.0 %
  • Transmittance (205 nm):
    Min. 50.0 %
  • Transmittance (220 nm):
    Min. 80.0 %
  • Transmittance (230 nm):
    Min. 95.0 %
  • Transmittance (280 nm):
    Min. 98.0 %
 :107-83-5
 :
 :C₆H₁₄
 :86.18 g/mol
 :60 °C (1013 hPa)
 :–154 °C
 :0,653 g/cm³ (25 °C)
 :–33 °C
 :Omgivande
 :295-570-2
 :3,II
 :Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
 :1208
 :01-2119484651-34
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
 :64742-49-0