ContactUsLinkComponent
2-Metylpentan (Isohexan, blandning av isomerer), GPR RECTAPUR®
2-Metylpentan (Isohexan, blandning av isomerer), GPR RECTAPUR®
  287206A
 :  
undefined
2-Metylpentan (Isohexan, blandning av isomerer), GPR RECTAPUR®
  287206A
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • n-Hexane:
    Max. 5 %
  • Evaporation residue:
    Max. 50 ppm
  • Total S (Sulphur):
    Max. 50 ppm
 :
 :86.18 g/mol
 :60 °C (1013 hPa)
 :−154 °C
 :–154 °C
 :0,653 g/cm³ (25 °C)
 :−33 °C
 :Omgivande
 :295-570-2
 :1208
 :3,II
 :01-2119484651-34
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
 :92112-69-1
 :73513-42-5
 :C₆H₁₄
 :MFCD00009406