Orders LinkContactUsLinkComponent
Isooktan
Isooktan
4
Katalog # PROONIST-2214
Brännbar
Hälsa
Irriterande
Miljö
Leverantör:   LGC Standards PROMOCHEM
Isooktan
Katalog # PROONIST-2214
CAS-nummer:  540-84-1
Isooktan
CAS-nummer:  540-84-1
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 4 Items
Produktdetaljer och dokument
Synonymer:  Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
  • CAS-nummer:540-84-1
  • Formel:(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
  • MDL-nummer:MFCD00008943
  • Molecular Weight:114.23 g/mol
  • Merck Index:13,05212
  • Kokande Pt:99,2 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:–107 °C
  • Densitet:0,692 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–12 °C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:208-759-1
  • FN:1262
  • ADR:3,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    4