Syringe cap
Katalog # BRAU418200
Leverantör: B. Braun
Specifikationer
- Färg:Vit
- Beskrivning:Sterile flexible syringe caps
- Förp.:30
Specifikationer
Om denna produkt
This flexible syringe cap is used for Luer tip syringes.
The blister package protects sterility of unopened caps.