ContactUsLinkComponent
Isobutanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
Isobutanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
Katalog # 20836.297
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Isobutanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
Katalog # 20836.297
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 98 %
  • Boiling point:
    107 - 109 °C
  • Density (20/4):
    0.799 - 0.803
  • Evaporation residue:
    Max. 0.02 %
  • Refractive index (20°C):
    1.395 - 1.396
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :74.12 g/mol
Merck Index:13,05148
Kokande Pt:107,9 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–108 °C
Densitet:0,802 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:28 °C
EINECS:201-148-0
FN:1212
ADR:3,III
 :GHS02
 :GHS05
 :GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:78-83-1
Formel:(CH₃)₂CHCH₂OH
MDL-nummer:MFCD00004740