Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Isobutanol
Isobutanol 99+% för spektrofotometri
Isobutanol 99+% för spektrofotometri
:
Thermo Fisher Scientific
Isobutanol 99+% för spektrofotometri
:
Thermo Fisher Scientific
:
78-83-1
:
:
(CH₃)₂CHCH₂OH
:
MFCD00004740
:
74.12 g/mol
:
14,5131
:
107…108 °C
:
–108 °C
:
0,802
:
28 °C (82 °F)
:
Omgivande
:
201-148-0
:
1212
:
3,III
:
GHS05
:
GHS02
:
GHS07
msds_ALFA032433
Thermo Scientific Acroseal 25 Years