Metyl-tert-butyleter för syntes, Supelco®
Katalog # 8.18109.9025
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic container
- Förp.:25 L
- Seq:5327
Specifikationer
Om denna produkt
:
:88.15 g/mol
Merck Index:13,06059
Kokande Pt:55,2 °C (1013 hPa)
Densitet:0,7405 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–28 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:216-653-1
FN:2398
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
CAS-nummer:1634-04-4
Formel:(CH₃)₃COCH₃
MDL-nummer:MFCD00008812