Metyl-tert-butyleter, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
1.01984.1000
: Merck
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
- Solubility:42 g/L (20 °C)
- Melting Point:-108.6 °C
- Molar Mass:88.15 g/mol
- Boiling Point:55.3 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:268 hPa (20 °C)
- Flash Point:-28 °C
- Explosion Limit:1.5 - 8.5%(V)
- Density:0.74 g/cm³ (20 °C)
- pH:(H₂O) not applicable
- Ignition Point:460 °C
- Hazard Class:3
- Hazard Class Description:Flammable liquid
:
:88.15 g/mol
:13,06059
:55,2 °C (1013 hPa)
:0,7405 g/cm³ (20 °C)
:–28 °C
:Omgivande
:216-653-1
:2398
:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:GHS02
:GHS07
:1634-04-4
:(CH₃)₃COCH₃
:MFCD00008812