ContactUsLinkComponent
Metyl-tert-butyleter ≥99.0%, ULTRA RESI-ANALYZED® för analys av organiskrester, J.T.Baker®
Metyl-tert-butyleter ≥99.0%, ULTRA RESI-ANALYZED® för analys av organiskrester, J.T.Baker®
Katalog # 9043-02
Leverantör:  Avantor
CAS-nummer:  
undefined
Metyl-tert-butyleter ≥99.0%, ULTRA RESI-ANALYZED® för analys av organiskrester, J.T.Baker®
Katalog # 9043-02
Leverantör:  Avantor
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    = 10
  • Trace Organic Residues - FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL):
    ≤10
  • ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL):
    ≤10
  • Assay ((CH₃)₃COCH₃) (by GC, corrected for water):
    ≥99.0 %
  • Residue after Evaporation:
    ≤2.0 ppm
  • Peroxide (as H₂O₂):
    ≤1 ppm
  • Water (H₂O)(by coulometry):
    ≤0.05 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :88.15 g/mol
Merck Index:13,06059
Kokande Pt:55,2 °C (1013 hPa)
Densitet:0,7405 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–28 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:216-653-1
FN:2398
ADR:3,II
 :Packaged under inert gas.
 :GHS02
 :GHS07
CAS-nummer:1634-04-4
Formel:(CH₃)₃COCH₃
MDL-nummer:MFCD00008812