Metyl-tert-butyleter 99+% för HPLC
41839.AK
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:250 mL
- Seq:2590
:1634-04-4
:
:(CH₃)₃COCH₃
:MFCD00008812
:88.15 g/mol
:14,6032
:55…56 °C
:–109 °C
:0,742
:216-653-1
:2350
:3,II
:Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
:–25 °C (–13 °F)
:GHS02
:GHS07
:Omgivande