ContactUsLinkComponent
4-Metyl-2-pentanon ≥99.5%, CHROMASOLV™ för HPLC, Riedel-de Haën™
4-Metyl-2-pentanon ≥99.5%, CHROMASOLV™ för HPLC, Riedel-de Haën™
Katalog # 293261-1L
Leverantör:  Honeywell Chemicals
   Safer Human and Environmental Health
CAS-nummer:  
undefined
4-Metyl-2-pentanon ≥99.5%, CHROMASOLV™ för HPLC, Riedel-de Haën™
Katalog # 293261-1L
Leverantör:  Honeywell Chemicals
   Safer Human and Environmental Health
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
  • Miljöcertificering:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Identity (IR):
    complying
  • Assay (GC):
    Min. 99.50 %
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.001 %
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 0.05 %
  • Absorbance at 400 nm:
    Max. 0.01
  • Absorbance at 380 nm:
    Max. 0.02
  • Absorbance at 360 nm:
    Max. 0.15
  • Absorbance at 340 nm:
    Max. 0.50
  • Absorbance at 335 nm:
    Max. 1.0
  • Explosion Limit:
    1.2-8 %, 93 °F
  • Vapor Density:
    3.5 (vs air)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :100.16 g/mol
Merck Index:13,05227
Kokande Pt:115-117 °C (1,013 hPa)
Kokande Pt:115…117 °C (1,013 hPa)
Smält Pt:-83 °C
Smält Pt:–83 °C
Densitet:0,8 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:14 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-550-1
FN:1245
ADR:3,II
 :GHS07
 :GHS02
CAS-nummer:108-10-1
Formel:(CH₃)₂CHCH₂COCH₃
MDL-nummer:MFCD00008938