Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Shoe Covers
VWR® Basic, Shoe Covers
Leverantör:   VWR Collection
VWR® Basic, Shoe Covers
Leverantör:  VWR Collection
Certificates
VWR® Basic, Shoe Covers
VWR® Basic, Shoe Covers
8 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Disposable shoe covers made of CPE film.
  • Free from natural rubber latex
  • Available in different colours
L×W: 410×170 mm
Thickness: 25, 40 or 70 µm
* One size fits all
Förpackning: 10 pieces per bundle, 10 bundles per bag, 10 bags per case.
Product Family Options
Produktinformation
  • Färg
    Skostorlek
    Tillgänglighet
    Price
  • 25 µm
    Blå
    U*
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 770,00 kr
    770,00 kr
    1 * 1.000 Items
       770,00 kr
  • 40 µm
    Blå
    U*
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 075,00 kr
    1 075,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 075,00 kr
  • 40 µm
    Gul
    U*
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 075,00 kr
    1 075,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 075,00 kr
  • 40 µm
    Grön
    U*
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 075,00 kr
    1 075,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 075,00 kr
  • 40 µm
    Röd
    U*
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 075,00 kr
    1 075,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 075,00 kr
  • 40 µm
    Vit
    U*
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 075,00 kr
    1 075,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 075,00 kr
  • 70 µm
    Blå
    U*
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 650,00 kr
    1 650,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 650,00 kr
  • 70 µm
    Grön
    U*
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 650,00 kr
    1 650,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 650,00 kr