Metansulfonsyra ≥98%, TECHNICAL
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:75-75-2
:
Formel:CH₃SO₃H
MDL-nummer:MFCD00007518
:96.11 g/mol
Merck Index:13,05981
Kokande Pt:217 °C (1013 hPa)
Smält Pt:20 °C
Densitet:1,48 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:189 °C (closed cup)
Förvaringstemperatur:Kylskåp
EINECS:200-898-6
FN:2586
ADR:8,III
:GHS07
:GHS05
Specifikationstestresultat
- Assay:Min. 98 %