ContactUsLinkComponent
Metansulfonsyra ≥98%, TECHNICAL
Metansulfonsyra ≥98%, TECHNICAL
Leverantör:  VWR Chemicals
Certifikat
undefined
Metansulfonsyra ≥98%, TECHNICAL
Leverantör:  VWR Chemicals
Certifikat
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 98 %
Specifikationstestresultat
Relaterad information