Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Frocks, Zip Closure
VWR® Basic, Frocks, Zip Closure
Leverantör:   VWR Collection
VWR® Basic, Frocks, Zip Closure
Leverantör:  VWR Collection
Certificates
VWR® Basic, Frocks, Zip Closure
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
These disposable frocks are manufactured from a strong, lightweight and breathable, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime and certain dry particulates in non hazardous environments.
  • Zip closure
  • Elastic wrists
  • Raglan sleeves
  • Free from natural rubber latex
Weight: 40 g/m²
 : 1 piece per bag, 50 bags per case.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 113-9000
  • 113-9001
  • Stängningsstorlek:
  • Med dragkedja
  • Med dragkedja
  • Fickor:
  • utan fickor
  • utan fickor
  • Kön:
  • Unisex
  • Unisex
  • Outfit applikationer:
  • General Purpose|Laboratory
  • General Purpose|Laboratory
  • Vikt:
  • 40 g/m²
  • 40 g/m²
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Färg
    Klädstorlek
    Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • Vit
    XL
    108 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1 200,00 kr
    1 200,00 kr
    1 * 50 Items
       1 200,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9000
    Stängningsstorlek
    Med dragkedja
    Fickor
    utan fickor
    Kön
    Unisex
    Outfit applikationer
    General Purpose|Laboratory
    Vikt
    40 g/m²
  • Vit
    XXL
    112 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1 200,00 kr
    1 200,00 kr
    1 * 50 Items
       1 200,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9001
    Stängningsstorlek
    Med dragkedja
    Fickor
    utan fickor
    Kön
    Unisex
    Outfit applikationer
    General Purpose|Laboratory
    Vikt
    40 g/m²