Clelandreagens
Katalog # PIER20290
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:5 g
- Seq:3173
Specifikationer
Om denna produkt
:
:154.25 g/mol
Kokande Pt:∼125 °C (1013 hPa)
Smält Pt:42…44 °C
Flash Pt:>110 °C
Förvaringstemperatur:Kylskåp
EINECS:222-468-7
:GHS07
CAS-nummer:3483-12-3
:27565-41-9
Formel:C₄H₁₀O₂S₂
MDL-nummer:MFCD00004877