Clelandreagens ≥99.4% for biotechnology
Katalog # 0281-25G
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Abs.@283 nm (0.02 M, Water):≤0.05
- DNase:none detected
- Loss on Drying:<0.5%
- Melting Point:39 – 43 °C
- Oxidised DTT:<0.5%
- Protease:none detected
- Purity (-SH Content):>99.4%
- RNase:none detected
- Solubility (5%, Water):pass
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:154.25 g/mol
Kokande Pt:< 125 °C (1013 hPa)
Smält Pt:42…44 °C
Flash Pt:>110 °C (open cup)
Förvaringstemperatur:Kylskåp
EINECS:222-468-7
:GHS07
CAS-nummer:3483-12-3
:27565-41-9
Formel:C₄H₁₀O₂S₂
MDL-nummer:MFCD00004877