ContactUsLinkComponent
2-Propanol
Flammable
Irritant
2-Propanol
Catalog # 40301-2.5L
CAS Number:  
undefined
Flammable
Irritant
2-Propanol
Catalog # 40301-2.5L
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifications
About this item
 :
 :60.1 g/mol
Merck Index:13,05228
Boiling Pt:82 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–89 °C
Density:0,786 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:12 °C
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:200-661-7
UN:1219
ADR:3,II
REACH:01-2119457558-25
 :GHS02
 :GHS07
CAS Number:67-63-0
Formula:(CH₃)₂CHOH
MDL Number:MFCD00011674