ContactUsLinkComponent
2-Etoxietanol ≥99%, TECHNICAL
2-Etoxietanol ≥99%, TECHNICAL
Katalog # 24043.294
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
2-Etoxietanol ≥99%, TECHNICAL
Katalog # 24043.294
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Refractive index (20°C):
    1.405 - 1.408
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :90.12 g/mol
Merck Index:13,03786
Kokande Pt:135 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–70 °C
Densitet:0,932 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:40 °C (closed cup)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-804-1
FN:1171
ADR:3,III
REACH:01-2119560582-38
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
CAS-nummer:110-80-5
 :MFCD00008590
Formel:C₂H₅OCH₂CH₂OH
MDL-nummer:MFCD00002869