2-Butoxietanol
EHERC13328000
:
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 g
- Seq:3047
:
:118.18 g/mol
:13,01558
:171 °C (1013 hPa)
:–70 °C
:0,902 g/cm³ (20 °C)
:61 °C
:Omgivande
:203-905-0
:2810
:6.1,III
:GHS07
:111-76-2
:CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
:MFCD00002884