2-Etylaminoetanol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:110-73-6
:
Formel:C₄H₁₁NO
MDL-nummer:MFCD00002841
:89.14 g/mol
Kokande Pt:167 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–9 °C
Densitet:0,914 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-797-5
ADR:8,II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
FN:2735
:GHS05
:GHS07
Specifikationstestresultat
- Solubility:(20 °C) soluble
- Melting Point:-9 °C
- Molar Mass:89.14 g/mol
- Boiling Point:167 °C
- Vapor Pressure:- 1 hPa (20 °C)
- Flash Point:78 °C
- Refractive Index:1.4402 (20 °C, 589 nm)
- Explosion Limit:1.6 - 11.7 %(V)
- Density:0.914 g/cm3 (20 °C)
- pH:12.3 (100 g/l, H2O, 20 °C)
- Ignition Point:330 °C