Order Entry
Sweden
ContactUsLinkComponent
Dietylamin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dietylamin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Catalog # 23378.261
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Dietylamin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Catalog # 23378.261
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  

Specifikationer

  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Seq:
    2725

Specifikationer

Specifikationstestresultat

  • Assay:
    Min. 99 %
  • Boiling point:
    54 - 56 °C
  • Density (20/4):
    0.700 - 0.710
  • Evaporation residue:
    Max. 0.05 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 20 ppm

Specifikationstestresultat

Om denna produkt

 :
 :73.14 g/mol
Merck Index:13,03138
Kokande Pt:55,5 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–50 °C
Densitet:0,7048 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–39 °C
EINECS:203-716-3
FN:1154
ADR:3 (8),II
 :GHS02
 :GHS07
 :GHS05
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:109-89-7
Formel:(C₂H₅)₂NH
MDL-nummer:MFCD00009032