Tris-(hydroximetyl) aminometan
Katalog # MOLEM56787308
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:500 g
- Seq:3645
Specifikationer
Om denna produkt
:
:121.14 g/mol
Merck Index:13,09842
Kokande Pt:357 °C (1013 hPa)
Smält Pt:169…172 °C
Densitet:1,328 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:201-064-4
:GHS07
CAS-nummer:77-86-1
Formel:NH₂C(CH₂OH)₃
MDL-nummer:MFCD00004679