Tris-(hydroximetyl) aminometan
MOLE26645271-1KG
: Molekula
:
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
:
:121.14 g/mol
:13,09842
:357 °C (1013 hPa)
:169…172 °C
:1,328 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:201-064-4
:GHS07
:77-86-1
:NH₂C(CH₂OH)₃
:MFCD00004679