Tris-(hydroximetyl) aminometan ≥99%, Electran för elektrofores
Katalog # 443866G
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:2,5 kg
- Seq:4076
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay:Min. 99.00%
- Appearance:White or colorless crystal powder
- Identity (IR):Passes test
- DNases:Not detected
- RNases:Not detected
- Proteases:Not detected
- Absorbance (260 nm) (10%):Max. 0.030
- Absorbance (280 nm) (10%):Max. 0.020
- pH (20 °C; 1 mol/l):10.50 - 11.50
- Heavy metals (as Pb):Max. 0.005%
- Water:Max. 0.3%
- Cu (Copper):Max. 0.0001%
- Fe (Iron):Max. 0.0001%
- Pb (Lead):Max. 0.0001%
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:121.14 g/mol
Merck Index:13,09842
Kokande Pt:357 °C (1013 hPa)
Smält Pt:169…172 °C
Densitet:1,328 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:201-064-4
:GHS07
CAS-nummer:77-86-1
Formel:NH₂C(CH₂OH)₃
MDL-nummer:MFCD00004679