Tris-(hydroximetyl) aminometan ≥99.8%, Proteomics Grade
Katalog # M151-1KG
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:HDPE bottle
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Abs.@280 nm (1M, Water):0.05
- Arsenic:<0.0005%
- Copper:<0.0001%
- DNase:NONE
- Insolubles:0.005 %
- Iron:<0.0001%
- Lead:<0.0001%
- Loss on Drying:1.0%
- Magnesium:0.0005%
- Protease:NONE
- Purity:99.8%
- RNase:NONE
- Solubility (10%, Water):PASS
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:121.14 g/mol
Merck Index:13,09842
Kokande Pt:357 °C (1013 hPa)
Smält Pt:169…172 °C
Densitet:1,328 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:201-064-4
:GHS07
CAS-nummer:77-86-1
Formel:NH₂C(CH₂OH)₃
MDL-nummer:MFCD00004679