ContactUsLinkComponent
Chemistry vacuum pumps, ME 16 NT and ME 16 NT + EK
Chemistry vacuum pumps, ME 16 NT and ME 16 NT + EK
Leverantör:  VACUUBRAND
Certifikat
undefined
Chemistry vacuum pumps, ME 16 NT and ME 16 NT + EK
Leverantör:  VACUUBRAND
Specifikationer
  • Catalog No:
  • VACU20741300
  • 188-0005
  • Modell:
  • ME 16C NT, with EU-plug
  • ME 16C NT +EK, with EU-plug
  • Antal steg:
  • 1
  • 1
  • Flödeshastighet:
  • 273/306 l/min
  • 272 l/min
  • Sluttryck (absolut):
  • 70 mbar
  • 70 mbar
  • Sluttryck med gasballast:
  • 100 mbar
  • 100 mbar
  • Skyddsklass:
  • IP 40
  • IP 40
  • Anslutning på trycksidan (EX):
  • Hose nozzle DN 15 mm
  • Hose nozzle DN 8 - 10 mm
  • Anslutning på sugsidan (IN):
  • Small flange KF DN 25
  • Small flange KF DN 25
  • Kylvattenanslutning:
  • -
  • -
  • ATEX-godkänd:
  • II 3G IIC T3 X internal atm. only
  • II 3G IIC T3 X internal atm. only
  • Motor, uteffekt:
  • 0,44 kW
  • B×D×H:
  • 533×260×359 mm
  • 528×387×395 mm
  • Vikt:
  • 28,1 kg
  • 29,1 kg
Specifikationer
Relaterad information