VWR® Basic ESD Bouffant Caps
Vit, 580 mm
Katalog # 113-8900
Leverantör: VWR Collection
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
These disposable caps are made from a non woven, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates, in non hazardous environments.
- Free from natural rubber latex
- Anti-static properties
Weight: 10 g/m²
Förpackning: 100 pieces per bag, 10 bags per case.
Dokument
Food Contact Certificate
Ytterligare produktinformation
TDS VWR® Basic Bouffant Cap ESD
Datablad
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Produktlitteratur
Specifikationer
- Ø:580 mm
- Färg:Vit
- Cat. No.:113-8900
- Antistatisk:+
- Outfit applikationer:General Purpose|Electronics/semi-conductor|Industrial|Food
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.