1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99.8% for peptide synthesis
ACRO354861000
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.02 % (K.F.)
- GC:≥99.8 %
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.0005 %
- Free amine:≤0.0002 %
:
:13,09598
:59,1 °C (1013 hPa)
:–4 °C
:1,596 g/cm³
:>100 °C
:Omgivande
:213-059-4
:3265
:8,I
:168.04 g/mol
:GHS05
:GHS07
:920-66-1
:C₃H₂F₆O
:MFCD00011651