VWR® Basic Mob Caps, Single Elastic
Leverantör: VWR Collection
Gå till:
Om denna produkt
These disposable pleated caps are made from a non woven, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates, in non hazardous environments.
- Free from natural rubber latex
- Single elastic
- Available in a wide range of colours
Weight: 10 g/m²
: 100 pieces per bag, 10 bags per case.
12 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
These disposable pleated caps are made from a non woven, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates, in non hazardous environments.
- Free from natural rubber latex
- Single elastic
- Available in a wide range of colours
Weight: 10 g/m²
: 100 pieces per bag, 10 bags per case.
Product Family Options
Produktinformation
- FärgØTillgänglighetPrice
- Vit530 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 705,00 kr705,00 kr1 * 1.000 Items705,00 kr
- Blå530 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 910,00 kr910,00 kr1 * 1.000 Items910,00 kr
- Grön530 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 910,00 kr910,00 kr1 * 1.000 Items910,00 kr
- Vit580 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 945,00 kr945,00 kr1 * 1.000 Items945,00 kr
- Blå580 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 775,00 kr775,00 kr1 * 1.000 Items775,00 kr
- Grön580 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 775,00 kr775,00 kr1 * 1.000 Items775,00 kr
- Röd580 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 775,00 kr775,00 kr1 * 1.000 Items775,00 kr
- Gul580 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 775,00 kr775,00 kr1 * 1.000 Items775,00 kr
- Orange580 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 775,00 kr775,00 kr1 * 1.000 Items775,00 kr
- Röd530 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 910,00 kr910,00 kr1 * 1.000 Items910,00 kr
- Gul530 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 910,00 kr910,00 kr1 * 1.000 Items910,00 kr
- Orange530 mmLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1.000 Items1 * 1.000 Items - 910,00 kr910,00 kr1 * 1.000 Items910,00 kr