ContactUsLinkComponent
Tiourea för syntes, Sigma-Aldrich®
Hälsa
Irriterande
Miljö
Tiourea för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör:  Merck
Certifikat
undefined
Hälsa
Irriterande
Miljö
Tiourea för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör:  Merck
Certifikat
Specifikationstestresultat
  • Solubility:
    137 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    169 - 173 °C
  • Molar Mass:
    76.12 g/mol
  • Bulk Density:
    640 kg/m3
  • Vapor Pressure:
    (20 °C)
  • Density:
    1.405 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    6 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
  • Ignition Point:
    440 °C Dust
  • Hazard Class:
    9
  • Hazard Class Description:
    Miscellaneous Hazardous Material
Specifikationstestresultat
Relaterad information