ContactUsLinkComponent
di-natriumoxalat ≥99%, GPR RECTAPUR®
di-natriumoxalat ≥99%, GPR RECTAPUR®
  27977.267
 :  
undefined
di-natriumoxalat ≥99%, GPR RECTAPUR®
  27977.267
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    500 g
  • Seq:
    3645
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 20 ppm
  • Cl (Chloride):
    Max. 50 ppm
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 0.02 %
  • Fe (Iron):
    Max. 100 ppm
 :
 :134 g/mol
 :13,08723
 :250…270 °C
 :2,27 g/cm³ (20 °C)
 :200-550-3
 :GHS07
 :Omgivande
 :62-76-0
 :Na₂C₂O₄
 :MFCD00012465