Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Glykolsyra
Glykolsyra ≥98%
Glykolsyra ≥98%
:
Thermo Fisher Scientific
Glykolsyra ≥98%
:
Thermo Fisher Scientific
:
79-14-1
:
:
C₂H₄O₃
:
MFCD00004312
:
76.05 g/mol
:
14,4498
:
266 °C (1013 hPa)
:
74…80 °C
:
1,49
:
>300 °C
:
Omgivande
:
201-180-5
:
3261
:
8,II
:
GHS05
:
GHS07
msds_ALFAA12511
Organic Building Blocks and Intermediates
Thermo Scientific Acroseal 25 Years