Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammoniumformat, Supelco®
Ammoniumformat, Supelco®
Irriterande
Leverantör:   Merck
Ammoniumformat, Supelco®
Leverantör:  Merck
Certificates
Ammoniumformat, Supelco®
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Synonymer:  Formic acid ammonium salt
  • CAS-nummer:540-69-2
  • Formel:HCO₂NH₄
  • MDL-nummer:MFCD00013103
  • Molecular Weight:63.06 g/mol
  • Merck Index:13,00525
  • Smält Pt:119…121 °C
  • Densitet:1,28 g/cm³ (25 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • Densitet:1.28 g/cm³ (25 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:208-753-9
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • HDPE bottle
    25 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 1 140,00 kr
    1 140,00 kr
    1 * 25 g
       1 140,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    70221-25G-F
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 4 180,00 kr
    4 180,00 kr
    1 * 100 g
       4 180,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    70221-100G-F