ContactUsLinkComponent
Ammoniumformat ≥97%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Ammoniumformat ≥97%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Katalog # 21254.260
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Ammoniumformat ≥97%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Katalog # 21254.260
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    500 g
  • Seq:
    3645
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 97 %
  • Identification:
    Passes test
  • pH (20°C; 5 %):
    6 - 7
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 20 ppm
  • Cl (Chloride):
    Max. 100 ppm
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 100 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 20 ppm
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :63.06 g/mol
Merck Index:13,00525
Smält Pt:119…121 °C
Densitet:1.28 g/cm³ (25 °C)
EINECS:208-753-9
 :GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:540-69-2
Formel:HCO₂NH₄
MDL-nummer:MFCD00013103
Densitet:1,28 g/cm³ (25 °C)