Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammoniumformat ≥98%
Ammoniumformat ≥98%
Irriterande
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Ammoniumformat ≥98%
Certificates
Ammoniumformat ≥98%
Ammoniumformat ≥98%
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 540-69-2 Molecular Formula: CH5NO2 Formula Weight: 63.06 Physical Form: Crystalline Density: 1.28 Appearance: White Odour: Ammonia-like Melting Point: ca 116° Beilstein Reference: 3625095 Merck Reference: 14,523 MDL No.: MFCD00013103
Synonymer:  Formic acid ammonium salt
  • CAS-nummer:540-69-2
  • Formel:HCO₂NH₄
  • MDL-nummer:MFCD00013103
  • Molecular Weight:63.06 g/mol
  • Merck Index:14,523
  • Smält Pt:∼116 °C
  • Densitet:1,28
  • Densitet:1.28
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:208-753-9
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 g
    1 * 50 g - 1 350,00 kr
    1 350,00 kr
    1 * 50 g
       1 350,00 kr
  • Plastic bottle for solids
    250 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 2 950,00 kr
    2 950,00 kr
    1 * 250 g
       2 950,00 kr