Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammoniumformat 99%
Irriterande
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Ammoniumformat 99%
Certificates
Ammoniumformat 99%
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Synonymer:  Formic acid ammonium salt
  • CAS-nummer:540-69-2
  • Formel:HCO₂NH₄
  • MDL-nummer:MFCD00013103
  • Molecular Weight:63.06 g/mol
  • Merck Index:13,00525
  • Smält Pt:115…120 °C
  • Densitet:1,28 g/cm³ (25 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:208-753-9
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    White Powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Titration excess NaOH:
    ≥98.5 %
  • Chloride (Cl):
    ≤0.005 %
  • Sulfate (SO4):
    ≤0.01 %
  • Iron (Fe):
    ≤0.002 %
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤0.002 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 550,00 kr
    550,00 kr
    1 * 250 g
       550,00 kr
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 1 400,00 kr
    1 400,00 kr
    1 * 1 kg
       1 400,00 kr
  • Plastic drum
    5 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 5 700,00 kr
    5 700,00 kr
    1 * 5 kg
       5 700,00 kr