Ammoniumacetat 7.5 M, clear solution
Leverantör: MP Biomedicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:631-61-8
:
Formel:H₃CCOONH₄
MDL-nummer:MFCD00013066
:77.08 g/mol
Merck Index:13,00495
Smält Pt:114 °C
Densitet:1,17 (lit.)
Flash Pt:136 °C
EINECS:211-162-9
:GHS07
Förvaringstemperatur:Kylskåp
Specifikationstestresultat
- Identity Test:Passes
- Concentration:7.5 M aq (578.25 g/L)
- Sterility:Sterile