Natriumacetat, vattenfri ≥99% ACS
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:127-09-3
:
Formel:H₃CCOONa
MDL-nummer:MFCD00012459
:82.03 g/mol
Merck Index:12,08711
Kokande Pt:881,4 °C (1013 hPa)
Smält Pt:324 °C
Densitet:1,528 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:>250 °C (closed cup)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:204-823-8
REACH:01-2119485123-42
Specifikationstestresultat
- Calcium:<0.005%
- Chloride:≤0.002%
- Heavy metals (as Pb):≤0.001%
- Insolubles:≤0.01%
- Iron:≤0.001%
- Loss on drying:≤1%
- Magnesium:≤0.002%
- pH (5%, water) @25 °C:7 – 9.2
- Phosphate:≤0.001%
- Purity:≥99%
- Sulphate:≤0.003%