Ättiksyra ≥99.9985%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:64-19-7
:
Formel:H₃CCOOH
MDL-nummer:MFCD00036152
:60.05 g/mol
Merck Index:14,55
Kokande Pt:118,1 °C
Densitet:1,049
Flash Pt:40 °C (104 °F)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-580-7
FN:2789
ADR:8,II
REACH:01-2119475328-30
:GHS05
:GHS02