Etylpropionat
Glass bottle for solids, 1 g
Katalog # ROTH6650.1
Marketsource
Leverantör: Roth Carl
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Etylpropanoat
- CAS-nummer:105-37-3
- Formel:C₅H₁₀O₂
- MDL-nummer:MFCD00009308
- Molecular Weight:102.13 g/mol
- Merck Index:13,03878
- Kokande Pt:210 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:–74 °C
- Densitet:0,89 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:12 °C
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:203-291-4
- FN:1195
- ADR:3,II
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 g