Orders LinkContactUsLinkComponent
ACES
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # A1060.1000
Leverantör:   PanReac AppliChem
ACES
Katalog # A1060.1000
Leverantör:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  7365-82-4
ACES
ACES
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  7365-82-4
Price
21 600,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  ACES, N-(Carbamoylmethyl)taurine, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulphonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulphonic Acid, 2-[(Carbamoylmethyl)amino]ethanesulfonic acid
  • CAS-nummer:7365-82-4
  • Formel:H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
  • MDL-nummer:MFCD00008030
  • Molecular Weight:182.2 g/mol
  • Merck Index:13,00037
  • Smält Pt:270…295 °C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:230-908-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    1 kg
Specifikationer