Orders LinkContactUsLinkComponent
ACES ≥99%
ACES ≥99%
ACES ≥99%
Certificates
ACES ≥99%
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 7365-82-4 Molecular Formula: H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H Formula Weight: 182.20 Melting Point: ca 275° dec. Beilstein Reference: 2253770 Merck Reference: 14,36 MDL No.: MFCD00008030
Synonymer:  ACES, N-(Carbamoylmethyl)taurine, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulphonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulphonic Acid, 2-[(Carbamoylmethyl)amino]ethanesulfonic acid
  • CAS-nummer:7365-82-4
  • Formel:H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
  • MDL-nummer:MFCD00008030
  • Molecular Weight:182.2 g/mol
  • Merck Index:14,36
  • Smält Pt:∼ 275 °C (dec.)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:230-908-4
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 1 175,00 kr
    1 175,00 kr
    1 * 25 g
       1 175,00 kr
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 3 600,00 kr
    3 600,00 kr
    1 * 100 g
       3 600,00 kr
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 15 650,00 kr
    15 650,00 kr
    1 * 500 g
       15 650,00 kr