Urea, Calbiochem®
Leverantör: Merck Millipore (Calbiochem)
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:57-13-6
:
Formel:NH₂CONH₂
MDL-nummer:MFCD00008022
Merck Index:13,09935
Kokande Pt:197 °C (1013 hPa)
Densitet:1,34 g/cm³ (20 °C)
:60.06 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-315-5
REACH:01-2119463277-33