Urea 8 mol/l i vattenlösning, Proteomics Grade
Katalog # M124-250ML
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:HDPE bottle
- Förp.:250 mL
- Seq:2590
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Clarity:Pass
- Protease:none detected
- Urea:7.8 – 8.2 Molar
- Appearance:Clear and colorless liquid
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:60.06 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-315-5
CAS-nummer:57-13-6
Formel:NH₂CONH₂
MDL-nummer:MFCD00008022