Orders LinkContactUsLinkComponent
Urea
Urea
Marketsource
Leverantör:   Ambion
Urea
Leverantör:  Ambion
Marketsource
Certificates
Urea
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Synonymer:  Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
  • CAS-nummer:57-13-6
  • Formel:NH₂CONH₂
  • MDL-nummer:MFCD00008022
  • Molecular Weight:60.06 g/mol
  • Merck Index:13,09935
  • Kokande Pt:197 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:132,7 °C
  • Densitet:1,34 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:200-315-5
  • REACH:01-2119463277-33
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 g
    1 * 250 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource