ContactUsLinkComponent
Formamid, (max. 0,1% H2O) ≥99%, GPR RECTAPUR® för syntes
Formamid, (max. 0,1% H2O) ≥99%, GPR RECTAPUR® för syntes
Katalog # 24312.294
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Formamid, (max. 0,1% H2O) ≥99%, GPR RECTAPUR® för syntes
Katalog # 24312.294
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Ignition residue (SO4):
    Max. 100 ppm
  • Water:
    Max. 0.1 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
Merck Index:13,04261
Kokande Pt:210 °C (1013 hPa)
Smält Pt:2 °C
Densitet:1,1334 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:79 °C
 :45.04 g/mol
Förvaringstemperatur:Kylskåp
EINECS:200-842-0
 :GHS08
CAS-nummer:75-12-7
Formel:HCONH₂
MDL-nummer:MFCD00007941