Formamid
Glass bottle for solids, 500 g
Katalog # AMBI9342
Marketsource
Leverantör: Ambion
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Carbamaldehyde
- CAS-nummer:75-12-7
- Formel:HCONH₂
- MDL-nummer:MFCD00007941
- Molecular Weight:45.04 g/mol
- Merck Index:13,04261
- Kokande Pt:210 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:2 °C
- Densitet:1,1334 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:79 °C
- Förvaringstemperatur:Kylskåp
- EINECS:200-842-0
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:500 g