Formamid 99+% for spectroscopy
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:75-12-7
:
Formel:HCONH₂
MDL-nummer:MFCD00007941
Merck Index:13,04261
Kokande Pt:210 °C (760 mmHg)
Smält Pt:2…3 °C
Densitet:1,133 g/cm³
Flash Pt:175 °C
:45.04 g/mol
EINECS:200-842-0
:GHS08
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.03 % (Coulometric)
- GC:≥99.0 %
- UV:at 275 nm A: ≤0.5
- Color scale:≤10 APHA